주요 문서
93372
Sigma-Aldrich
Trizma® Buffer substance
pH 7.5
동의어(들):
Tris Buffer substance, Tris(hydroxymethyl)aminomethane Buffer substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161700
PubChem Substance ID:
양식
fine crystals
분자량
average mol wt 150.6
pH
7.2±0.1 (37 °C, 0.05 M)
7.5±0.1 (25 °C, 0.05 M)
8.1±0.1 (5 °C, 0.05 M)
solubility
H2O: 0.67 g/mL, clear, colorless
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)