Grade
for luminescence
제품 라인
BioUltra
분석
≥99.0% (AT)
형태
powder or crystals
불순물
insoluble matter, passes filter test
무기 잔류물
≤0.2% (as SO4)
손실
≤0.2% loss on drying, 110 °C
pH
2.5-4.0 (25 °C, 4 M in H2O)
유용한 pH 범위
7.0-9.0
pKa(25 °C)
8.1
mp
150-152 °C
solubility
H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless
음이온 미량물
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
양이온 미량물
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
형광
λex 200-600 nm; λem 300-800 nm (corresponds)
λ
4 M in H2O
UV 흡수
λ: 260 nm Amax: 0.12
λ: 280 nm Amax: 0.08
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable