추천 제품
Grade
for molecular biology
제품 라인
BioReagent
형태
liquid
품질
10x concentrate
불순물
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
8.6±0.2
density
1.06 g/mL at 20 °C
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
물리적 형태
0.25 M TRIS, 1.92 M glycine
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves