문서
92540
Sigma-Aldrich
Picric acid solution
동의어(들):
Creatinine color reagent, 2,4,6-Trinitrophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(O2N)3C6H2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
229.10
Beilstein:
423400
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
SMILES string
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
InChI key
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
For use as a colorimetric reagent in creatinine determination assay.
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves