주요 문서
91374
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2,3,3-trimethyl-1-(4-sulfobutyl)indolium, inner salt
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
5-Methoxy-1-(4-sulfobutyl)-2,3,3-trimethylindolium, inner salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H23NO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
325.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (HPLC)
mp
242-245 °C
SMILES string
COc1ccc2c(c1)C(C)(C)C(C)=[N+]2CCCCS([O-])(=O)=O