Merck
다음으로 건너뛰기
90337
Triethylamine
for amino acid analysis, ≥99.5% (GC)
Triethylamine
1명의 제품 평가자(총 1명)가 샘플 제품을 받았거나 프로모션에 참여했습니다
동의어(들):
N,N-Diethylethanamine
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
여러분께/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
5 mL
오늘 배송 가능재고 수량 조회Seoul Warehouse South Korea
₩215,891
25 mL
오늘 배송 가능재고 수량 조회Seoul Warehouse South Korea
₩599,865
100 mL
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
₩1,804,873
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
(C2H5)3N
CAS 번호:
Molecular Weight:
101.19
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-469-4
Beilstein/REAXYS Number:
605283
MDL number:
₩215,891
오늘 배송 가능세부사항
벌크 견적 요청하기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
51.75 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
593 °F
shelf life
42 mo.
expl. lim.
8 %
impurities
≤0.1% water
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Surface-grafted macromolecular nanowires with pedant fluorescein chromophores by dense non-aggregated nanoarchitectonics as versatile photoactive platforms.: This research demonstrates the use of triethylamine in the synthesis of surface-grafted macromolecular nanowires with fluorescein chromophores, presenting their applications as versatile photoactive platforms in biochemistry and materials science (Kuciel et al., 2024).
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
81101903351683559
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
pH
-
shelf life
42 mo.
shelf life
-
shelf life
36 mo.
shelf life
-
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethylamine
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
저장 등급
3 - Flammable liquids
flash_point_f
12.2 °F - closed cup
flash_point_c
-11 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
후기
활성 필터
  1. 1 평점-상품평만