주요 문서
87750
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
≥98.0% (calc. on dry substance, AT), chromogenic, powder
동의어(들):
TMB dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2·2HCl·xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
313.27 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
제품명
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate, ≥98.0% (calc. on dry substance, AT)
Quality Level
분석
≥98.0% (calc. on dry substance, AT)
양식
powder
불순물
≤6% water
solubility
acetic acid: water (1:2): soluble 0.1 g/5mL (hot)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2.2ClH.H2O/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14;;;/h5-8H,17-18H2,1-4H3;2*1H;1H2
InChI key
KVCWTKDFVVSVSJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Noncarcinogenic substitute for benzidine.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)