생물학적 소스
Streptomyces spiroverticillatus
분석
≥90% (HPLC)
형태
powder
저장 온도
−20°C
SMILES string
CO[C@@H]([C@H](O)CC(=O)[C@@H](C)[C@@H](O)CC[C@@H](C)C1O[C@]2(CC[C@@H](C)[C@H](CC[C@H](C)C(C)=O)O2)CC[C@@H]1C)[C@H](OC(=O)C[C@@H](O)C3=C(C)C(=O)OC3=O)C(C)C
InChI
1S/C41H66O13/c1-21(2)36(51-34(47)20-31(45)35-27(8)39(48)52-40(35)49)38(50-10)32(46)19-30(44)26(7)29(43)13-11-24(5)37-25(6)16-18-41(54-37)17-15-23(4)33(53-41)14-12-22(3)28(9)42/h21-26,29,31-33,36-38,43,45-46H,11-20H2,1-10H3/t22-,23+,24+,25-,26-,29-,31+,32+,33-,36+,37-,38-,41+/m0/s1
InChI key
RFCWHQNNCOJYTR-QKIDKDKQSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges