문서
85641
Sigma-Aldrich
Starch dyed with Remazol brilliant blue R
amylase substrate
동의어(들):
RBB-Starch, Remazol brilliant blue R dyed starch, Starch Azure
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
NACRES:
NA.83
형태
powder
적합성
suitable as substrate for α-amylase test
기타 정보
Substrate for α-amylase
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서 라이브러리 방문
A new method for the determination of alpha-amylase.
H Rinderknecht et al.
Experientia, 23(10), 805-805 (1967-10-15)