문서
82809
Sigma-Aldrich
HEPES-Na pH 7.5; 0.085M – 2-Propanol 8.5% (v/v) – Polyethylene glycol 4000 17% (w/v) – Glycerol 15% (v/v) solution
동의어(들):
Crystallization solution 41/Kit No 75403
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
형태
liquid
pH
7.5±0.2 ( in neat)
density
1.07 g/mL at 20 °C
저장 온도
2-8°C
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
96.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
36 °C - closed cup