문서
80293
Sigma-Aldrich
HEPES Sodium salt pH 7.5; 0.05M – Sodium chloride 0.2M – DTT 0.001M – PPS 1M solution
동의어(들):
Crystallization solution 28/Kit-No 96827
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
형태
liquid
pH
7.5±0.2 ( in neat)
density
1.07 g/mL at 20 °C
저장 온도
2-8°C
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves