문서
80074
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfate 0.17M – Sodium cacodylate pH 6.5; 0.085M – Polyethylene glycol 8000 25.5% (w/v) – Glycerol 15% (v/v) solution
동의어(들):
Crystallization solution 15/Kit No 75403
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
형태
liquid
pH
6.5±0.2 ( in neat)
density
1.10 g/mL at 20 °C
저장 온도
2-8°C
픽토그램
Health hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable