문서
77103
Sigma-Aldrich
Sodium citrate tribasic 0.2M – HEPES sodium salt pH 7.5; 0.1M – 2-methyl-2,4-pentanediol 30% solution
동의어(들):
Crystallization solution 05/Kit-No 82009
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
형태
liquid
pH
7.5±0.2 ( in neat)
density
1.04 g/mL at 20 °C
저장 온도
2-8°C
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter