Key Documents
76724
Sigma-Aldrich
meso-Tetraphenyl-tetrabenzoporphine Palladium Complex
≥97.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C60H36N4Pd
CAS Number:
Molecular Weight:
919.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥97.0%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Pd]1n2c3c(-c4ccccc4)c5nc(c(-c6ccccc6)c7n1c(c(-c8ccccc8)c9nc(c(-c%10ccccc%10)c2c%11ccccc3%11)c%12ccccc9%12)c%13ccccc7%13)c%14ccccc5%14
애플리케이션
Phosphorescent probe for oxygen measurements in very low concentration
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
문서 라이브러리 방문
S.A. Vinogradov et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 103-103 (1995)