Merck
다음으로 건너뛰기
76532
Geranyl pyrophosphate lithium salt
≥95.0% (TLC)
동의어(들):
(E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol trihydrogen pyrophosphate lithium salt, (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl pyrophosphate lithium salt, GPP-Li
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
팩 크기/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
10 mg
오늘 배송 예정재고 수량 조회Seoul Warehouse South Korea
₩1,028,601
50 mg
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
₩3,934,242
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C10H20O7P2 · xLi+
CAS 번호:
Molecular Weight:
314.21 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.25
Beilstein/REAXYS Number:
1915690
Assay:
≥95.0% (TLC)
Form:
powder
₩1,028,601
오늘 배송 예정세부사항
맞춤 주문 요청하기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Metabolite in monoterpenoid biosynthesis, substrate for monoterpene synthases.[1]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
569011953312436
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Geranyl pyrophosphate lithium salt
저장 등급
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)