주요 문서
76270
Sigma-Aldrich
Patent Blue V calcium salt
for microscopy
동의어(들):
Acid Blue 3 calcium salt, Acid Blue V calcium salt, Food Blue 5, Patent Blue V hemicalcium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H31N2O7S2 · 0.5Ca
CAS Number:
Molecular Weight:
579.71
색상 지수 번호:
42051
Beilstein:
4108121
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
Grade
for microscopy
SMILES string
[Ca++].CCN(CC)c1ccc(cc1)\C(=C2/C=C\C(C=C2)=[N+](\CC)CC)c3cc(O)c(cc3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O.CCN(CC)c4ccc(cc4)C(=C5/C=C\C(C=C5)=[N+](\CC)CC)\c6cc(O)c(cc6S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C27H32N2O7S2.Ca/c2*1-5-28(6-2)21-13-9-19(10-14-21)27(20-11-15-22(16-12-20)29(7-3)8-4)23-17-24(30)26(38(34,35)36)18-25(23)37(31,32)33;/h2*9-18H,5-8H2,1-4H3,(H2-,30,31,32,33,34,35,36);/q;;+2/p-2
InChI key
RTMBGDBBDQKNNZ-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Literature for Patent Blue Violet discusses two dyes which are very similar, Color Index Numbers 42045 and 42051. Structurally they differ with regard to the substituents on one of the aromatic rings. C.I. 42045 is 2,4-disulfo-substituted while C.I. 42051 is 2,4-disulfo-5-hydroxy-substituted. This is the latter form.
호환 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)