주요 문서
75788
Sigma-Aldrich
Oxazine 750 perchlorate
≥98.0% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H23N3O · HClO4
CAS Number:
Molecular Weight:
469.92
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (HPLC)
mp
256 °C (lit.)
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCNc1cc2[o+]c3c4CCCN5CCCc(cc3nc2c6ccccc16)c45
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable