주요 문서
74758
Sigma-Aldrich
8-Octadecyloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
동의어(들):
PTS18, Trisodium 8-octadecyloxypyrene-1,3,6-trisulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H43Na3O10S3
CAS Number:
Molecular Weight:
776.86
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
분석
≥98.0% (TLC)
mp
265 °C (dec.)
265 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
methanol: soluble
형광
λex 404 nm; λem 434 nm in H2O
적합성
suitable for fluorescence
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCCOc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C34H46O10S3.3Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22-44-29-23-30(45(35,36)37)26-20-21-28-32(47(41,42)43)24-31(46(38,39)40)27-19-18-25(29)33(26)34(27)28;;;/h18-21,23-24H,2-17,22H2,1H3,(H,35,36,37)(H,38,39,40)(H,41,42,43);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
IABMEQMYXMSMGI-UHFFFAOYSA-K
기타 정보
Highly water soluble superpolar fluorescent lipid probe for the sensitive fluorimetric assay of cationic surfactants
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
S. Marhold et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 336, 111-111 (1990)
문서
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.