주요 문서
70543
Sigma-Aldrich
Fluorescent red 610 reactive
suitable for fluorescence, BioReagent
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H45N4NaO11S
CAS Number:
Molecular Weight:
764.82
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
제품 라인
BioReagent
분석
≥90.0% (coupling to amines)
solubility
DMF: soluble
형광
λex 610 nm; λem 645 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
적합성
suitable for fluorescence
저장 온도
−20°C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)