주요 문서
67516
Sigma-Aldrich
Cacodylate pH 7.0; 0.05 M − Magnesium chloride 18 mM − Spermine 2.25 mM − Cobalt(III)-hexamine 0.9 mM − 2-Methyl-2,4-pentanediol 4.5% solution
동의어(들):
Crystallization solution 5/Kit-No 80701
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
pH
7.0±0.2 ( in neat)
density
1.01 g/mL at 20 °C
저장 온도
2-8°C
픽토그램
Health hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)