문서
57676
Sigma-Aldrich
2-[4-(Iodoacetamido)phenyl]-6-methylbenzothiazole
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H13IN2OS
CAS Number:
Molecular Weight:
408.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
분석
≥90% (TLC)
mp
216 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble
alcohols: soluble
chloroform: soluble
형광
λex 345 nm; λem 383 nm in methanol
적합성
suitable for fluorescence
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cc1ccc2nc(sc2c1)-c3ccc(NC(=O)CI)cc3
InChI
1S/C16H13IN2OS/c1-10-2-7-13-14(8-10)21-16(19-13)11-3-5-12(6-4-11)18-15(20)9-17/h2-8H,9H2,1H3,(H,18,20)
InChI key
PKLHKGNTARKGAK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable