57180
Indo 1
for fluorescence, ≥80.0% (HPLC)
동의어(들):
4-(6-Carboxy-2-indolyl)-4′-methyl-2,2′-(ethylenedioxy)dianiline-N,N,N′,N′-tetraacetic acid pentapotassium salt
About This Item
추천 제품
Grade
for fluorescence
분석
≥80.0% (HPLC)
양식
solid
형광
λex 331 nm; λem 398 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, 10 mM Ca2+
λex 349 nm; λem 482 nm (100mM KCI)
적합성
in accordance for fluorescence
저장 온도
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].Cc1ccc(N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c(OCCOc2cc(ccc2N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)-c3cc4ccc(cc4[nH]3)C([O-])=O)c1
InChI
1S/C32H31N3O12.5K/c1-18-2-6-24(34(14-28(36)37)15-29(38)39)26(10-18)46-8-9-47-27-13-20(5-7-25(27)35(16-30(40)41)17-31(42)43)22-11-19-3-4-21(32(44)45)12-23(19)33-22;;;;;/h2-7,10-13,33H,8-9,14-17H2,1H3,(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41)(H,42,43)(H,44,45);;;;;/q;5*+1/p-5
InChI key
VGZPRMSXVNDMAN-UHFFFAOYSA-I
애플리케이션
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
형광 수명 측정은 강도 기반 측정에 비해 유리한 점이 있습니다. 응용분야에는 형광 수명 분석, 감지 및 FLI가 포함됩니다.