주요 문서
55634
Sigma-Aldrich
7-Hydroxy-4-methyl-3-coumarinylacetic acid
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
4-Methylumbelliferone-3-acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H10O5
CAS Number:
Molecular Weight:
234.20
Beilstein:
220399
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
solid
solubility
DMF: soluble
DMSO: soluble
형광
λex 360 nm; λem ~450 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
적합성
suitable for fluorescence
SMILES string
CC1=C(CC(O)=O)C(=O)Oc2cc(O)ccc12
InChI
1S/C12H10O5/c1-6-8-3-2-7(13)4-10(8)17-12(16)9(6)5-11(14)15/h2-4,13H,5H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
OOGKDHCQSZAEQI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
suitable as pH-indicator
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Krzysztof Żamojć et al.
Journal of fluorescence, 24(3), 713-718 (2013-12-18)
The fluorescence quenching of different coumarin derivatives (7-hydroxy-4-methylcoumarin, 5,7-dimethoxycoumarin, 7-amino-4-methyl-3-coumarinylacetic acid, 7-ethoxy-4-methylcoumarin, 7-methoxycoumarin, 7-hydroxycoumarin, 7-hydroxy-4-methyl-3-coumarinylacetic acid and 7-amino-4-methylcoumarin) by 4-hydroxy-TEMPO in aqueous solutions at the room temperature was studied with the use of UV-Vis absorption spectroscopy as well as a
문서
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.