주요 문서
53517
Sigma-Aldrich
2,10-Dihydroxy-dibenzo[a,j]perylene-8,16-dione
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (C)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H14O4
CAS Number:
Molecular Weight:
414.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
제품 라인
BioReagent
분석
≥90% (C)
적합성
suitable for fluorescence
SMILES string
Oc1ccc-2c(c1)C(=O)c3cccc4c5-c6ccc(O)cc6C(=O)c7cccc(c-2c34)c57
InChI
1S/C28H14O4/c29-13-8-10-16-21(11-13)27(31)19-5-1-3-17-23-15-9-7-14(30)12-22(15)28(32)20-6-2-4-18(26(20)23)24(16)25(17)19/h1-12,29-30H
InChI key
CGRSFQZBJXWSJK-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2,10-Dihydroxy-dibenzo[a,j]perylene-8,16-dione is used as a fluorescence probe to study drug carrier interactions.
분석 메모
luminescence test: Emmax: 670 nm (Exc.: 620 nm in chloroform)
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Anne Techen et al.
Journal of colloid and interface science, 377(1), 251-261 (2012-04-24)
The well-known cationic surfactant hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB) was used as a model carrier to study drug-carrier interactions with fluorescence probes (5-hexadecanoylaminofluorescein (HAF) and 2,10-bis-(3-aminopropyloxy)dibenzo[a,j]perylene-8,16-dione (NIR 628) by applying ensemble as well as single molecule fluorescence techniques. The impact of the