추천 제품
Grade
for molecular biology
Quality Level
설명
cationic
제품 라인
BioUltra
분석
≥99.0% (AT)
형태
powder or crystals
분자량
micellar avg mol wt 62,000
응집 번호
170
불순물
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
무기 잔류물
≤0.2%
손실
≤0.5% loss on drying
pH
5.0-7.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
CMC
0.92
1 mM (20-25°C)
mp
248-251 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 40 °C, clear, colorless
음이온 미량물
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
양이온 미량물
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
λ
0.1 M in H2O
UV 흡수
λ: 260 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.05
HLB
10
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
471.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
244 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves