설명
non-ionic
제품 라인
BioXtra
분석
≥98.0% (TLC)
형태
solid
분자량
494.70 g/mol
기술
enzyme immunoassay: suitable
양이온 미량물
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C26H54O8/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-28-15-17-30-19-21-32-23-25-34-26-24-33-22-20-31-18-16-29-14-12-27/h27H,2-26H2,1H3
InChI key
DWHIUNMOTRUVPG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable