주요 문서
49701
Sigma-Aldrich
7-(Dimethylamino)-1-(2-propynyloxy)-phenoxazin-3-one
suitable for fluorescence
동의어(들):
7-(Dimethylamino)-1-(2-propyn-1-yloxy)-3H-phenoxazin-3-one, Red Oxazin-X-Alkyne
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H14N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
294.30
Beilstein:
19893167
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
양식
solid
Quality Level
solubility
methanol: 1 mg/mL, clear
형광
λex 570 nm; λem 625 nm±10 nm in methanol
적합성
suitable for fluorescence
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1C=C2OC3=CC(N(C)C)=CC=C3N=C2C(OCC#C)=C1
InChI
1S/C17H14N2O3/c1-4-7-21-15-9-12(20)10-16-17(15)18-13-6-5-11(19(2)3)8-14(13)22-16/h1,5-6,8-10H,7H2,2-3H3
InChI key
ZHJHFGKPSPYQGZ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
a clickable dye
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)