클론
MRQ-72, monoclonal
설명
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
포장
vial of 0.1 mL concentrate (487R-94)
vial of 0.1 mL concentrate (487R-94-RUO) Research Use Only
vial of 0.5 mL concentrate (487R-(95)
vial of 1.0 mL (concentrate (487R-96))
vial of 1.0 mL concentrate (487R-96-RUO) Research Use Only
vial of 1.0 mL pre-dilute (487R-97-RUO) Research Use Only
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (487R-97)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (487R-98)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (487R-98-RUO) Research Use Only
제조업체/상표
Cell Marque®
동형
IgG
제어
pancreas
시각화
cytoplasmic, nuclear
일반 설명
품질
RUO - MQ100
물리적 형태
제조 메모
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)