Merck
다음으로 건너뛰기
44707
Acitretin
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
9-(4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
여러분께/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
25 mg
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
₩186,354
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C21H26O3
CAS 번호:
Molecular Weight:
326.43
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
259-474-4
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
₩186,354
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청하기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
SMILES string
COc1cc(C)c(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C(O)=O)c(C)c1C
InChI
1S/C21H26O3/c1-14(8-7-9-15(2)12-21(22)23)10-11-19-16(3)13-20(24-6)18(5)17(19)4/h7-13H,1-6H3,(H,22,23)/b9-7+,11-10+,14-8+,15-12+
InChI key
IHUNBGSDBOWDMA-AQFIFDHZSA-N
Application
Acitretin, a retinoid that binds to nuclear receptors and regulates gene expression, is a potent activator of the α-secretase ADAM10 gene expression and apoptosis inducer via the CD95 signalling pathway. Acitretin is a systemic retinoid drug used in the treatment of severe psoriasis.
Biochem/physiol Actions
Synthetic retinoid that is a metabolite of etretinate. Preferentially binds to cellular retinoic acid binding proteins (CRABPs).
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
Y00019871011007A0225000
Acitretin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1011007
Acitretin
Acitretin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A0225000
Acitretin
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Gene Information
human ... RARA(5914), RARB(5915), RARG(5916), RXRA(6256), RXRB(6257), RXRG(6258)
Gene Information
human ... RARA(5914), RARB(5915), RARG(5916), RXRA(6256), RXRB(6257), RXRG(6258)
Gene Information
human ... RARA(5914), RARB(5915), RARG(5916), RXRA(6256), RXRB(6257), RXRG(6258)
Gene Information
human ... RARA(5914), RARB(5915), RARG(5916), RXRA(6256), RXRB(6257), RXRG(6258)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acitretin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
저장 등급
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)