주요 문서
43295
Sigma-Aldrich
1-[4-(Dimethylamino)phenyl]-6-phenylhexatriene
for time-resolved fluorescence anisotropy and polarized fluorescence measurements
동의어(들):
4′-(Dimethylamino)diphenylhexatriene, DMA-DPH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H21N
CAS Number:
Molecular Weight:
275.39
Beilstein:
2940918
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Quality Level
분석
≥80.0% (HPLC)
형태
solid
mp
198-200 °C (lit.)
형광
λex 332 nm; λem 520 nm±10 nm in methanol
SMILES string
CN(C)c1ccc(\C=C\C=C\C=C\c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C20H21N/c1-21(2)20-16-14-19(15-17-20)13-7-4-3-6-10-18-11-8-5-9-12-18/h3-17H,1-2H3/b4-3+,10-6+,13-7+
InChI key
QNBRWGUCMQGGDA-YPXUENLVSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable