주요 문서
39791
SAFC
1-(2-Isothiocyanatoethyl)-4-[5-(4-methoxyphenyl)-2-oxazolyl]pyridinium bromide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H16BrN3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
418.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
제품 라인
BioReagent
분석
≥90% (HPLC)
형광
λex 401 nm; λem 579 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
적합성
suitable for fluorescence
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Br-].COc1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3cc[n+](CCN=C=S)cc3
InChI
1S/C18H16N3O2S.BrH/c1-22-16-4-2-14(3-5-16)17-12-20-18(23-17)15-6-9-21(10-7-15)11-8-19-13-24;/h2-7,9-10,12H,8,11H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SKICOJPEBUOGMX-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
Class of highly photostable, water soluble fluorescent labels with large Stoke′s shift, high QY in aqueous media and pH tolerance. Relatively low extinction coefficient (Ε∼ >20,000 in EtOH).
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)