주요 문서
39753
Supelco
N-(4-Isothiocyanatobenzyl)-4-[5-(4-methoxyphenyl)-2-oxazolyl]pyridinium bromide
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥98.0% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H18BrN3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
480.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
제품 라인
BioReagent
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
형광
λem 569 nm
적합성
suitable for fluorescence
저장 온도
−70°C
SMILES string
[Br-].COc1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3cc[n+](Cc4ccc(cc4)N=C=S)cc3
InChI
1S/C23H18N3O2S.BrH/c1-27-21-8-4-18(5-9-21)22-14-24-23(28-22)19-10-12-26(13-11-19)15-17-2-6-20(7-3-17)25-16-29;/h2-14H,15H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
DMAVLRVUKGJFEU-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
Class of highly photostable, water soluble fluorescent labels with large Stoke′s shift, high QY in aqueous media and pH tolerance. Relatively low extinction coefficient.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)