Merck
다음으로 건너뛰기
39693
(±)-Sodium 2,3-dihydroxyisovalerate hydrate
≥95% (CE)
동의어(들):
Sodium 2,3-dihydroxy-3-methylbutanoate hydrate, Sodium DL-α,β-dihydroxyisovalerate hydrate
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
팩 크기/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
50 mg
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
₩305,718
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C5H9O4Na · xH2O
CAS 번호:
Molecular Weight:
156.11 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1722373
₩305,718
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
맞춤 주문 요청하기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Segment
assay
≥95% (CE)
form
powder or crystals
impurities
~12% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].CC(C)(O)C(O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H10O4.Na.H2O/c1-5(2,9)3(6)4(7)8;;/h3,6,9H,1-2H3,(H,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
KGRRZNPTTZIUMS-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Racemic form of intermediate in L-valine catabolism and anabolism.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
61668S501230435
assay
≥95% (CE)
assay
≥95.0% (TLC), 95-102% anhydrous basis (corrected for sodium, T)
assay
≥99%
assay
98.5-101.0% (calc. to the dried substance)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder or solid
form
powder, crystals or chunks
form
crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
impurities
~12% water
impurities
≤35% water
impurities
-
impurities
reducing impurities, complies, ≤0.0005% heavy metals (as Pb), ≤0.001% total nitrogen (N), ≤0.5% NaH2PO4 (calc. to dried subst.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
저장 등급
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)