Key Documents
38498
Sigma-Aldrich
Decyl-β-D-1-thiomaltopyranoside solution
10 mM
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H42O10S
CAS Number:
Molecular Weight:
498.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
농도
10 mM
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves