주요 문서
3399B
Millipore
BIOEAZE Polyethylene (PE) Bag
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
설명
Designed for use with Quick Connect Applications, Double Polybagged
무균
sterile; γ-irradiated
포장
pkg of 1 bags
용적
10 L
10000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Configured with:
Port P1: 1 x 2.5 ft. length of Size 15 Opaque 001 C-Flex® Tubing with Pinch Clamp and 1/4" Male Quick Connect with Cap
Port P2: 1 x 2.5 ft. length of Size 15 Opaque 001 C-Flex® Tubing with Pinch Clamp and 1/4" Female Quick Connect with Cap
Port P3: 1 Medicinal Port
포장
Double Polybagged
법적 정보
BIOEAZE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)