Quality Level
100
500
결합
unconjugated
항체 형태
culture supernatant
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
Ks20.8, monoclonal
설명
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
형태
buffered aqueous solution
종 반응성
human
포장
vial of 0.1 mL concentrate (320M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (320M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (320M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (320M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (320M-18)
제조업체/상표
Cell Marque™
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200-1:500
동형
IgG2aκ
제어
colon carcinoma
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
시각화
cytoplasmic
유전자 정보
human ... KRT20(54474)
일반 설명
품질
IVD | IVD | IVD | RUO |
결합
물리적 형태
제조 메모
기타 정보
법적 정보
Not finding the right product?
Try our 제품 선택기 도구.
시험 성적서(COA)
문서
Colorectal cancer is the third most common cancer in both men and women. An estimated 136,000 cases of colorectal cancer are expected to occur in 2016.
관련 콘텐츠
진단 면역조직화학(IHC)에 관한 간단한 개요 및 현재 임상 병리학에서의 중요성. IHC 및 암 진단과 전염성 질환 검출에서의 그 역할에 대해 자세히 알아보십시오.
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.
Trusted IVDR-ready supplier of high-quality Cell Marque™ antibodies for diagnostic pathology and IHC, ensuring reliability and expert support.