주요 문서
314331
Sigma-Aldrich
Toluene-(methyl-14C)
≥98% (GC, HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H514CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
92.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥98% (GC, HPLC)
라벨링 범위
1-15 mCi per mmol
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[14CH3]c1ccccc1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Packaged in break-seal ampule
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)