주요 문서
313971
Sigma-Aldrich
Pentanoic acid-(carboxy-14C) sodium salt
solid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3[CH2]314COONa
CAS Number:
Molecular Weight:
124.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
양식
solid
라벨링 범위
1-10 mCi per mmol
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCC[14C](=O)O[Na]
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
screw cap bottle
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)