주요 문서
312061
Sigma-Aldrich
n-Butanol-1-14C
동의어(들):
Butyl-1-14C alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH214CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
74.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
라벨링 범위
1-10 mCi per mmol
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCC[14CH2]O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
sealed ampule
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)