생물학적 소스
ox bile
Quality Level
설명
anionic
분석
≥99.0% (T)
양식
powder
광학 활성
[α]20/D +54±1°, c = 1% in ethanol
분자량
392.57 g/mol
불순물
≤1% cholic acid (TLC)
mp
170-175 °C
171-174 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1
InChI key
KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
유전자 정보
human ... ATIC(471)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- a hyphal-inhibitory compound in an ex vivo assay to study the hyphal morphogenesis of Candida albicans in the gastrointestinal tract
- an internal standard to estimate the toxin concentration in the cell pellet
- a bile acid (BA) standard to quantitatively measure BA in various samples from treated mice by ultra-performance liquid chromatography triple quadrupole mass spectrometry
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable