주요 문서
30887
Sigma-Aldrich
Octyl-α/β-glucoside 10 mM solution
동의어(들):
Octyl D-glucopyranoside solution, Detergent Screening Solution 05/Kit-No 66317
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
설명
non-ionic
density
1.00 g/mL at 20 °C
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14?/m1/s1
InChI key
HEGSGKPQLMEBJL-RQICVUQASA-N
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves