주요 문서
304700
Ethylenediamine-1,2-14C dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2N14CH214CH2NH2 · 2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
133.02
MDL number:
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.N[14CH2][14CH2]N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)