주요 문서
237R-2
Sigma-Aldrich
Her2/Neu (EP3) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
100
300
500
항체 형태
culture supernatant
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
EP3, monoclonal
제조업체/상표
Cell Marque®
동형
IgG
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
물리적 형태
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
제조 메모
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
기타 정보
Product not available in all regions or countries. Analyte Specific Reagent. Analytical and performance characteristics are not established. To request more information on this product, please contact technical services at 800-665-7284 or email: [email protected]
법적 정보
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)