주요 문서
19573
Sigma-Aldrich
N-(3-Isothiocyanatobenzyl)-4-[5-(4-methoxyphenyl)-2-oxazolyl]pyridinium bromide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (AT)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H18BrN3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
480.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
제품 라인
BioReagent
분석
≥98.0% (AT)
형광
λex 405 nm; λem 660 nm in ethanol
적합성
suitable for fluorescence
SMILES string
[Br-].COc1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3cc[n+](Cc4cccc(c4)N=C=S)cc3
일반 설명
Class of highly photostable, water soluble fluorescent labels with large Stoke′s shift, high QY in aqueous media and pH tolerance. Relatively low extinction coefficient.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)