추천 제품
Grade
for fluorescence
분석
≥95% (HPLC)
solubility
DMSO: soluble
형광
λex 328 nm; λem 416 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase; Mg2+
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OCOC(=O)COc1cc(ccc1N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(=O)OCOC(C)=O
InChI
1S/C47H51N3O22/c1-28-7-11-39(49(19-43(56)68-23-63-29(2)51)20-44(57)69-24-64-30(3)52)41(15-28)61-13-14-62-42-18-35(37-16-34-8-9-36(17-38(34)48-37)47(60)72-27-67-33(6)55)10-12-40(42)50(21-45(58)70-25-65-31(4)53)22-46(59)71-26-66-32(5)54/h7-12,15-18,48H,13-14,19-27H2,1-6H3
InChI key
CAWBRCOBJNWRLK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable