문서
16950
Sigma-Aldrich
PEG 8000 12% − Potassium chloride 0.1M − HEPES pH 7; 100 mM solution
동의어(들):
Crystallization solution 32/Kit-No 02528
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
형태
liquid
pH
7.0±0.2 ( in neat)
density
1.03 g/mL at 20 °C
저장 온도
2-8°C
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves