14772
N,N′-Bis(2-dimethylaminoethyl)-N,N′-dimethyl-9,10-anthracenedimethanamine biszinc chloride complex
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
동의어(들):
9,10-Bis(TMEDA)anthracene biszinc chloride complex, 9,10-Bis[N-(2-dimethylaminoethyl)methylaminomethyl]anthracene biszinc chloride complex
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
제품 라인
BioReagent
분석
≥90% (TLC)
solubility
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
형광
λex 335 nm; λem 427 nm in acetonitrile
적합성
suitable for fluorescence
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[Zn]Cl.Cl[Zn]Cl.CN(C)CCN(C)Cc1c2ccccc2c(CN(C)CCN(C)C)c3ccccc13