Quality Level
100
500
결합
unconjugated
항체 형태
culture supernatant
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
MT1, monoclonal
설명
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
형태
buffered aqueous solution
종 반응성
human
포장
vial of 0.1 mL concentrate (143M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (143M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (143M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (143M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (143M-18)
제조업체/상표
Cell Marque™
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
동형
IgG1
제어
tonsil
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
시각화
membranous
유전자 정보
human ... SPN(6693)
일반 설명
품질
IVD | IVD | IVD | RUO |
결합
물리적 형태
제조 메모
기타 정보
법적 정보
Not finding the right product?
Try our 제품 선택기 도구.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable