Key Documents
13920
Sigma-Aldrich
O-Benzyl-DL-serine
≥99.0% (NT)
동의어(들):
(±)-2-Amino-3-benzyloxypropionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2OCH2CH(NH2)COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
195.22
Beilstein:
3204905
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
분석
≥99.0% (NT)
형태
solid
mp
~227 °C (dec.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
NC(COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
InChI key
IDGQXGPQOGUGIX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable