주요 문서
12827
Supelco
Sodium benzoxazole-2-sulfonate
purum p.a., derivatization grade (for amines and amino acids by HPLC), ≥95.0% (HPLC)
동의어(들):
Benzoxazole-2-sulfonic acid sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H4NNaO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
221.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
Grade
derivatization grade (for amines and amino acids by HPLC)
grade
purum p.a.
분석
≥95.0% (HPLC)
불순물
≤2% water
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1nc2ccccc2o1
기타 정보
Derivatizing agent for the UV or fluorometric determination of prim. or sec. amines and amino acids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Journal of Liquid Chromatography, 16, 3773-3773 (1993)
Idowu, O.R. and Adewuyi, G.O.
Journal of Liquid Chromatography, 16, 2501-2501 (1993)